製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,8D
InChI Key
BUXRLJCGHZZYNE-UNAVHCQLSA-N
アプリケーション
- Bovine urine samples by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).[1]
- Bovine muscles by molecular imprinted polymers (MIPs) with ion trap LC-MS.[2]
Animal muscles and viscera samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and LC-MS/MS.[3]
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
32569-BULK:
32569-10MG:4548174012451
32569-VAR:
アクティブなフィルタ