Merck
32567
Supelco
フェンベンダゾール-d3
VETRANAL®, analytical standard
別名:
メチル-d3 5-(フェニルチオ)-2-ベンズイミダゾールカルバミド酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥39,600
¥39,600
出荷予定日2025年4月27日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥39,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D3H10N3O2S
CAS番号:
分子量:
302.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥39,600
出荷予定日2025年4月27日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3
InChI Key
HDDSHPAODJUKPD-FIBGUPNXSA-N
詳細
Chemical structure: benzimidazole
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
32567-BULK:
32567-VAR:
32567-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hee-Young Kim et al.
The Science of the total environment, 579, 940-949 (2016-11-30)
The occurrence trends and effects of 30 human and veterinary pharmaceuticals, including antibiotics, anthelmintics, anti-inflammatory drugs, and β-blockers, in the marine environment, with a focus on seawater, sediment, cultured fish, and their feed collected from coastal and fish farm areas
Ki Yong Kim et al.
Journal of hazardous materials, 400, 123235-123235 (2020-09-20)
The concentrations of 14 perfluoroalkyl substances (PFASs) and 46 pharmaceuticals in raw water and drinking water from five drinking water treatment plants were determined to assess removal of the chemicals during treatment. 10 out of 14 PFASs were detected in