Merck
32394
Supelco
Ethametsulfuron-methyl
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Methyl 2-[(4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate, Methyl 2-[[[[[4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18N6O6S
CAS番号:
分子量:
410.41
Beilstein:
8165260
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品32394は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
O=S(C1=C(C(OC)=O)C=CC=C1)(NC(NC2=NC(OCC)=NC(NC)=N2)=O)=O
InChI
1S/C15H18N6O6S/c1-4-27-15-19-12(16-2)17-13(20-15)18-14(23)21-28(24,25)10-8-6-5-7-9(10)11(22)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H3,16,17,18,19,20,21,23)
InChI Key
ZINJLDJMHCUBIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
32394-BULK:
32394-100MG:
32394-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)