Merck
32105
Supelco
(±)-Penbutolol-(tert-butyl-d9) hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
別名:
1-(tert-Butyl-d9)amino-3-(2-cyclopentylphenoxy)-2-propanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18D9H20NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
336.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)COc1ccccc1C2CCCC2)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H29NO2.ClH/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14;/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI Key
ITZWQFLTSRCDPC-KYRNGWDOSA-N
詳細
(±)-Penbutolol-(tert-butyl-d9) hydrochloride (CAS: 1346605-01-3) belongs to the VETRANAL product line of high purity veterinary drug standards used for the determination of the active ingredients of the drug in processed food of animal origin.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32105-BULK:
32105-VAR:
32105-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)