31622
ビチオノール
VETRANAL®, analytical standard
別名:
2,2′-Thio-bis(4,6-dichlorophenol), Bis(2-hydroxy-3,5-dichlorophenyl) sulfide
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
抗生物質活性スペクトル
parasites
アプリケーション
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
作用機序
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
SMILES記法
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Sc2cc(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C12H6Cl4O2S/c13-5-1-7(15)11(17)9(3-5)19-10-4-6(14)2-8(16)12(10)18/h1-4,17-18H
InChI Key
JFIOVJDNOJYLKP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
31622-VAR:
31622-250MG:
31622-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ