製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=S)(OC(C)C)Oc1cnc(nc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H23N2O3PS/c1-7-16-19(20,17-10(2)3)18-11-8-14-12(15-9-11)13(4,5)6/h8-10H,7H2,1-6H3
InChI Key
AWYOMXWDGWUJHS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- In Sanjie Zhentong capsules, the traditional Chinese medicine based on a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) method using ultra high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry.
- In fruit and vegetable-based infant food by liquid chromatography/electrospray ionization coupled with tandem mass spectrometry.
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
31599-BULK:
31599-100MG:
31599-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)