製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1C=CC2C1[C@]3(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3(Cl)Cl
InChI
1S/C10H5Cl7/c11-4-2-1-3-5(4)9(15)7(13)6(12)8(3,14)10(9,16)17/h1-5H/t3?,4?,5?,8-,9+/m1/s1
InChI Key
FRCCEHPWNOQAEU-ZFBAKZBRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In groundwater samples by solid phase microextraction (SPME) method with a polyacrylate fibre, prior to detection by gas chromatography mass spectrometry in electron impact ionisation mode (GC–EI-MS).
- In fruits and vegetables using solid phase extraction clean-up followed by gas chromatography and electron-capture detection (GC–ECD).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31211-BULK:
31211-10ML:4548173336763
31211-VAR:
31211-2ML:4548173336770