蒸気密度
4.5 (120 °C, vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 94 °C)
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
1007 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
278-280 °C (lit.)
mp
94-96 °C (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
InChI Key
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In human urine by a rapid and automated method based on coupled-column liquid chromatography (LC-LC) with fluorescence detection.[1]
- In canned fruit juices by reversed-phase high performance liquid chromatography with diode-array detection.[2]
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31097-1G:
31097-BULK:
31097-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック