Merck
5.89593
Sigma-Aldrich
酢酸メチル
99.5%, anhydrous
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH3
CAS番号:
分子量:
74.08
Beilstein:
1736662
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.22
bp:
57-58 °C (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
165 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.5%
自己発火温度
936 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI Key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
8.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体