Merck
293024
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylic acid
97%
別名:
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2O3
CAS番号:
分子量:
246.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
97%
形状
powder or crystals
mp
217 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
COc1ccc2[nH]c3C(NCCc3c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-18-7-2-3-10-9(6-7)8-4-5-14-12(13(16)17)11(8)15-10/h2-3,6,12,14-15H,4-5H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
GHEBCEHFQAHKRP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
293024-VAR:
293024-100MG:
293024-BULK:
293024-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)