Merck
28100
Sigma-Aldrich
クロチルブロミド
technical, mixture of cis- and trans-isomers (~1:5), cis+trans, ~85% (GC)
別名:
trans-1-ブロモ-2-ブテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH2Br
CAS番号:
分子量:
135.00
Beilstein:
1361394
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
technical
アッセイ
~85% (GC)
含みます
silver wool as stabilizer
不純物
~15% 3-bromo-1-butene
屈折率
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
bp
97-99 °C (lit.)
密度
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI Key
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)