Merck
274380
Sigma-Aldrich
硫化ジメチル
anhydrous, ≥99.0%
別名:
DMS, メチルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S
CAS番号:
分子量:
62.13
Beilstein:
1696847
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
38 °C (lit.)
製品274380は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
402 °F
expl. lim.
19.7 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI Key
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dimethyl sulfide is the major biogenic, volatile sulfur compound that is released from the ocean to the atmosphere. It plays a main role in the global sulfur cycle.[1][2][3]
アプリケーション
Dimethyl sulfide undergoes thiolation reaction with hydrogen sulfide (H2S) in the presence of tungsten-zirconia (WO3/ZrO2) catalyst to form methanethiol.[4]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-32.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
274380-2L:
274380-1L:4548173935164
274380-6X1L:
274380-VAR:
274380-18L:
274380-100ML:4548173935157
274380-20L:
274380-8L:
274380-BULK:
274380-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dimethyl sulfide production during natural phytoplanktonic blooms
Nguyen BC, et al.
Marine Chemistry, 24(2), 133-141 (1988)
Thiolation of dimethyl sulfide to methanethiol over WO3/ZrO2 catalysts
Chen S, et al
J. Mol. Catal. A: Chem., 365, 60-65 (2012)
Dimethyl sulfide production during natural phytoplanktonic blooms.
Nguyen BC, et al.
Marine Chemistry, 24(2), 133-141 (1988)
Ingrid Elisia et al.
PloS one, 11(3), e0152538-e0152538 (2016-04-01)
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is currently used as an alternative treatment for various inflammatory conditions as well as for cancer. Despite its widespread use, there is a paucity of data regarding its safety and efficacy as well as its mechanism of
Photooxidation of dimethyl sulfide and dimethyl disulfide. I: Mechanism development
Yin F, et al
Journal of Atmospheric Chemistry, 11(4), 309-364 (1990)