Merck
274046
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-methyl-4′-nitrobenzanilide
technical grade, 80%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CONHC6H2(Cl)(CH3)NO2
CAS番号:
分子量:
290.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
80%
mp
135 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11ClN2O3/c1-9-7-12(11(15)8-13(9)17(19)20)16-14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3,(H,16,18)
InChI Key
FSQMLSBGODTGQF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
274046-VAR:
274046-5G:
274046-25G:
274046-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)