Merck
25903
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloro-1-phenylethanol
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(R)-(−)-α-(Chloromethyl)benzenemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH2Cl)OH
CAS番号:
分子量:
156.61
Beilstein:
4306747
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −48±2°, c = 2.8% in cyclohexane
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
屈折率
n20/D 1.550
n20/D 1.552 (lit.)
密度
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
InChI Key
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Chiral building block, used for the preparation of R(+)-phenyl-oxirane[1]
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
25903-BULK-F:
25903-VAR-F:
25903-1ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E.J. Corey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2861-2861 (1988)