Merck
24390
Sigma-Aldrich
クロロメチルメチルスルフィド
technical, ≥80% (GC)
別名:
クロロジメチルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2Cl
CAS番号:
分子量:
96.58
Beilstein:
1730851
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
グレード
technical
アッセイ
≥80% (GC)
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.498
bp
105 °C (lit.)
密度
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSCCl
InChI
1S/C2H5ClS/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI Key
JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Reagent for the introduction of the methylthiomethyl (MTM) protecting group into carboxylic acids. MTM esters are stable to mild reducing agents
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
24390-BULK-F:
24390-100ML-F:
24390-25ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L.G. Wade et al.
Tetrahedron Letters, 731-731 (1978)
[Mutagenic activity of chlorodimethylsulfide and some of its aniline derivatives].
M Vito et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 61(6), 917-923 (1985-06-30)