Merck
241709
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde tosylhydrazone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=NNHSO2C6H4CH3
CAS番号:
分子量:
274.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
98%
フォーム
powder, crystals or chunks
mp
130-131 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)19(17,18)16-15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11,16H,1H3/b15-11+
InChI Key
FZFLTDNAHASQQC-RVDMUPIBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
241709-25G:
241709-BULK:
241709-5G:
241709-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)