Merck
23568
Sigma-Aldrich
クロロベンゼン
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.5% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl
CAS番号:
分子量:
112.56
Beilstein:
605632
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
蒸気密度
3.86 (vs air)
蒸気圧
11.8 mmHg ( 25 °C)
グレード
absolute
puriss.
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
1178 °F
品質
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
expl. lim.
7.1 %
不純物
≤0.005% water
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.525
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
23568-250ML:4548173121741
23568-1L:4548173121727
23568-VAR:
23568-BULK:
23568-2.5L:4548173121734
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sedlak DL and Andren AW.
Environmental Science & Technology, 25(4), 777-782 (1991)
T F Guerin et al.
Letters in applied microbiology, 32(5), 340-345 (2001-05-01)
The aim of the current study was to test whether resazurin changed colour when incubated with a range of organic chemicals used as growth substrates in bioremediation studies and to determine whether resazurin was more effective in estimating microbial growth
Yang J, et al.
Macromolecules, 41(24), 9650-9655 (2008)
Coq B, et al.
J. Catal., 101(2), 434-445 (1986)
Yiling Wang et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(13), 7170-7179 (2015-03-21)
Solution-processed organic-inorganic hybrids composing of MoO3 nanoparticles and PEDOT:PSS were developed for use in inverted organic solar cells as hole transporting layer (HTL). The hybrid MoO3:PEDOT:PSS inks were prepared by simply mixing PEDOT:PSS aqueous and MoO3 ethanol suspension together. A