蒸気圧
0.06 psi ( 20 °C)
品質水準
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (NT)
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.471
bp
171-172 °C (lit.)
密度
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H2Cl4O2/c4-2(8)9-1-3(5,6)7/h1H2
InChI Key
LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- derivatizing reagent in gas chromatographic/mass spectrometric determination of a large range of amphetamine-related drugs and ephedrines in plasma, urine and hair samples
- starting reagent during the synthesis of 6-nor-9,10-dihydrolysergic acid methyl ester (IV)
- reagent during N-demethylation of dextromethorphan
- protecting group reagent for amines and alcohols
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
23258-VAR:
23258-BULK:
23258-INTR:
23258-100ML:
23258-25ML:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)