Merck
21856
Supelco
Carbonate ionophore IV solution
in THF (50 mg/0.5 mL), Selectophore
別名:
4-Butyl-α,α,α-trifluoroacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13F3O
CAS番号:
分子量:
230.23
Beilstein:
2105281
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
濃度
in THF (50 mg/0.5 mL)
SMILES記法
CCCCc1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(16)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
InChI Key
XIVOMWSWGCFRNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
詳細は、弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
Carbonate ionophore IV solution (4-Butyl-a,a,a-trifluoroacetophenone) was used in optimization of liquid membrane-cellophane electrodes to develop a carbonate-selective electrode for direct measurement of CO2 at physiological pH.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
物理的形状
solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
その他情報
Lipophilic, neutral ionophore for the determination of carbonate and hydroxide with solvent polymeric membrane electrodes
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21856-VAR:
21856-1EA:4548173915807
21856-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Johan Bobacka et al.
Biosensors & bioelectronics, 18(2-3), 245-253 (2002-12-18)
A carbonate ion-selective electrode for determination of total carbon dioxide species such as carbon dioxide, bicarbonate and carbonate with reduced interference from salicylate is described. Derivatives of trifluoroacetophenone were used as neutral carriers for carbonate. A polymer-free liquid carbonate-selective membrane
Role of trifluoroacetophenone solvents and quaternary ammonium salts in carbonate-selective liquid membrane electrodes
Meyerhoff, M.E., et al.
Analytical Chemistry, 59 (1), 144-150 (1987)
O Dinten et al.
Analytical chemistry, 63(6), 596-603 (1991-03-15)
On the basis of previously reported correlations between the lipophilicity of membrane components, their partition coefficient between the membrane and the sample, and the lifetime of corresponding neutral-carrier-based sensors, the lipophilicities of ionophores and plasticizers in analytically relevant ion-selective electrodes