21326
1 of 10
19131-U
RNシリンジ用Hamilton®針
Supelco
57330-U
SPMEファイバーホルダー
59845
硫酸アンモニウム
19137-U
57328-U
SPMEファイバーアセンブリー ジビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン (DVB/CAR/PDMS)
22288
Precision Sampling syringe needles
Sigma-Aldrich
204501
Millipore
22091
Tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media
Roche
10711454001
ウシ血清アルブミン
57298-U
cone tip stainless steel (point style 1)
26s ga (cone tip)
cone tip
pkg of 6 ea
Hamilton 7786-02
43 mm × 0.47 mm
5-10 μL
for use with Hamilton 5μL-10μL syringefor use with Hamilton Microliter SyringeModel 701ASRN
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 1
20780-U
ハミルトン®ガスタイト®シリンジ、 1700シリーズ、針の着脱可能