Merck
19115
Supelco
Silver ionophore VI
Selectophore, function tested
別名:
2-(Octadecyloxymethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H43NO
CAS番号:
分子量:
361.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
製品種目
Selectophore
品質
function tested
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCc1ccccn1
InChI
1S/C24H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-22-26-23-24-20-17-18-21-25-24/h17-18,20-21H,2-16,19,22-23H2,1H3
InChI Key
CIMKFNVBRHPSRA-UHFFFAOYSA-N
詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
調製ノート
電極用の膜は、この化合物の3 wt%、K-TCPBの20 mol%、溶媒膜としてビス(1-ブチルペンチル)アジピン酸(BBPA)67.9%、およびPVC 29.1%を使用して調製されました。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
19115-BULK:
19115-VAR:
19115-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)