Merck
18226
Supelco
1,2-ジリノレオイル-3-オレオイル-rac-グリセリン
analytical standard
別名:
1,2-ジ(cis-9,12-オクタデカジエノイル)-3-(cis-9-オクタデセノイル)-rac-グリセリン, OLL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C57H100O6
CAS番号:
分子量:
881.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
viscous liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
ester
ketone
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OC(COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-30,54H,4-15,17,20,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI Key
VVEBTVMJPTZDHO-WECKWCTPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
remarks on GC:
~33% oleic acid
~66% linoleic acid
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
18226-BULK:
18226-10MG:
18226-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)