Merck
18189
Supelco
2,4-ジニトロフェニルジドラジン塩酸塩 溶液
~0.005 M in ethanol, for TLC derivatization
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4O4
CAS番号:
分子量:
198.14
Beilstein:
615586
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for TLC derivatization
品質水準
濃度
~0.005 M in ethanol
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
屈折率
n20/D 1.374
密度
0.843 g/mL at 20 °C
適合性
in accordance for application
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
InChI Key
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,4-ジニトロフェニルヒドラジン塩酸塩溶液は誘導体化試剤です。
アプリケーション
2,4-ジニトロフェニルヒドラジンHCl溶液は、TLC シリカゲルシートを用いるアルテミシニン誘導体の検出に使用されました。これはカルボニル基の定量に使用することができます。事前包装されたカートリッジを用いるinsituでのシリカゲルのコーティングでも使用することができます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14.0 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18189-BULK-F:
18189-VAR-F:
18189-100ML-F:4548174020197
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S B Tejada
International journal of environmental analytical chemistry, 26(2), 167-185 (1986-01-01)
A procedure for coating in situ silica gel in prepacked cartridges with 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) acidified with hydrochloric acid is described. The coated cartridge was compared with a validated DNPH impinger method for sampling organic carbonyl compounds (aldehydes and ketones) in
Jean-Robert Ioset et al.
PloS one, 4(9), e7270-e7270 (2009-10-01)
Malaria continues to be one of the major public health problems in Africa, Asia and Latin America. Artemisinin derivatives (ARTs; artesunate, artemether, and dihydroartemisinin) derived from the herb, Artemisia annua, are the most effective antimalarial drugs available providing rapid cures.
R Fields et al.
The Biochemical journal, 121(4), 587-589 (1971-02-01)
A method is described for determining carbonyl groups that is especially suitable for use with proteins and peptides. It involves the determination of the extinction at 370nm of a sample solution after adding 2,4-dinitrophenylhydrazine. The reaction of 2,4-dinitrophenylhydrazine with pyruvoylglycine
Zhihui Ai et al.
Journal of hazardous materials, 179(1-3), 141-150 (2010-03-30)
Nanocrystalline Zn(2)SnO(4) microcubes were hydrothermally synthesized and systematically characterized by XRD, SEM, TEM, XPS, N(2) adsorption-desorption, and UV-vis DRS analysis. The resulting Zn(2)SnO(4) microcubes with the edge size ranging from 0.8 to 1.2 microm were composed of numerous nanoparticles with
Ravi Ch Bollineni et al.
Journal of proteomics, 74(11), 2351-2359 (2011-06-15)
Reactive oxygen species (ROS) can oxidize proteins at almost any amino acid residue. Whereas some modifications are reversible within the cells, the higher oxidation states are especially irreversible. These irreversible post translational modifications are widely used as biomarkers of oxidative