Merck
17216
Millipore
Tomato Juice Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥41,600
¥41,600
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥41,600
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.74
¥41,600
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 11 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L
peptonized milk, 10 g/L
tomato juice (400 ml) solids, 20 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.1±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Lactobacillus spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
乳酸桿菌の培養および計数に使用します。
調製ノート
Suspend 51 g in 1 litre distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17216-VAR:
17216-BULK:
17216-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.