Merck
16877
Supelco
2,3-ジエチルピラジン
analytical reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2
CAS番号:
分子量:
136.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
グレード
analytical reference material
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (qNMR)
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
180-182 °C (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCc1nccnc1CC
InChI
1S/C8H12N2/c1-3-7-8(4-2)10-6-5-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
GZXXANJCCWGCSV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
16877-1ML:
16877-BULK:
16877-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)