Merck
158941-M
Sigma-Aldrich
ペンタン
reagent grade, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
蒸気密度
2.48 (vs air)
蒸気圧
26.85 psi ( 55 °C)
8.43 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
屈折率
n20/D 1.356-1.360
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pentane (n-pentane) undergoes hydroisomerization in the presence of a nanocrystalline beta (BEA) zeolite. It isomerizes to iso-pentane in the presence of ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil-5) zeolite catalysts under hydrogen and nitrogen atmosphere. Platinum catalysts when supported on sulfated zirconia-based solid superacids, promotes chemisorption and effective combustion of pentane.
アプリケーション
Pentane may be used for the fabrication of planar lipid bilayers on the films of amorphous PTFE (PTFE) by the “painting technique”.
Pentane may be used in the preparation of n-hexanal via photo-catalyzed carbonylation of the terminal methyl group in the presence of a rhodium catalyst.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-56.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-49.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
158941-BULK-M:
158941-2.5L-M:
158941-1L-M:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Michael Mayer et al.
Biophysical journal, 85(4), 2684-2695 (2003-09-26)
We present a straightforward, accessible method for the fabrication of micropores with diameters from 2 to 800 micro m in films of amorphous Teflon (Teflon AF). Pores with diameters </=40 micro m made it possible to record ion fluxes through