Merck
15501
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO4S
CAS番号:
分子量:
271.33
Beilstein:
1388299
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
光学活性
[α]20/D +11.0±2°, c = 1% in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
71-76 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI Key
OJLISTAWQHSIHL-VIFPVBQESA-N
アプリケーション
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH may be used in chemical synthesis studies.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15501-VAR-F:
15501-1G-F:
15501-5G-F:
15501-BULK-F:
15501-500MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)