安全性情報
SRP0193
Sigma-Aldrich
PARP2 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
別名:
ADPRT2, ADPRTL3, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 2, Poly (ADP-ribose) Polymerase 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥124,000
¥124,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥124,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥124,000
Check Cart for Availability
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥60% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
92 kDa
包装
pkg of 10 μg
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
濃度
>0.02 mg/mL
テクニック
inhibition assay: suitable
溶解性
water: soluble
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PARP2(10038)
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
One unit of PARP incorporates 100 pmoles of poly(ADP) in 1 minute (room temperature) from NAD into acid-insoluble form.
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0193-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PARP-2 domain requirements for DNA damage-dependent activation and localization to sites of DNA damage.
Riccio AA
Nucleic Acids Research, 44(4), 1691-1702 (2016)
PARP-2, A novel mammalian DNA damage-dependent poly(ADP-ribose) polymerase.
Ame JC
The Journal of Biological Chemistry, 274(25), 17860-17868 (1999)
PARP-2 regulates cell cycle-related genes through histone deacetylation and methylation independently of poly(ADP-ribosyl)ation.
Liang YC
Biochemical and Biophysical Research Communications, 431(1), 58-64 (2013)
Xiao-Nan Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 4196-4196 (2019-09-15)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)-dependent ADP-ribosylation plays important roles in physiology and pathophysiology. It has been challenging to study this key type of enzymatic post-translational modification in particular for protein poly-ADP-ribosylation (PARylation). Here we explore chemical and chemoenzymatic synthesis of NAD+
Sharon McGonigle et al.
Oncotarget, 6(38), 41307-41323 (2015-10-30)
Inhibition of Poly(ADP-ribose) Polymerase1 (PARP1) impairs DNA damage repair, and early generation PARP1/2 inhibitors (olaparib, niraparib, etc.) have demonstrated clinical proof of concept for cancer treatment. Here, we describe the development of the novel PARP inhibitor E7449, a potent PARP1/2