安全性情報
Z265896
Tamer Tabs
good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,825
¥2,825
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,825
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
¥2,825
Check Cart for Availability
mp
2040 °C
詳細
Non-reactive, alumina granules are good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids. Avoid applications with strong alkalis and acids, 227g.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Z265896-1EA:
Z265896-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)