グレード
ACS spectrophotometric grade
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.003% S compounds
≤0.03% water
蒸発残留物質
<0.0004%
色
APHA: ≤10
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 286 nm Amax: 1.00
λ: 288 nm Amax: 0.50
λ: 293 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
155004-2L-D:
155004-900ML:
155004-500ML:
155004-1L:4548173107684
155004-4X2L-D:
155004-VAR:
155004-100ML:
155004-6X1L:4548173107707
155004-BULK:
155004-2L:4548173107691
155004-4X2L:4548173248820
155004-1L-D:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)