グレード
ACS spectrophotometric grade
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5%
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
不純物
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
蒸発残留物質
≤0.001%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: passes test
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.40
λ: 230 nm Amax: 0.20
λ: 245 nm Amax: 0.08
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 330-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
154970-2.5L-D:
154970-2L:4548173107653
154970-16L:
154970-6X1L:4548173107677
154970-1L-D:
154970-1L:4548173107646
154970-4X4L:4548173107660
154970-500ML:
154970-900ML:
154970-6X500ML:
154970-2.5L:
154970-VAR:
154970-4X2L:4548173248813
154970-BULK:
154970-4L:4548173224589