Merck
15336
Supelco
Lead ionophore II
Selectophore
別名:
MBDiBDTC, S,S′-Methylenebis(N,N-diisobutyldithiocarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H38N2S4
CAS番号:
分子量:
422.78
Beilstein:
4814166
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
フォーム
solid
mp
70-71 °C
SMILES記法
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SCSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C19H38N2S4/c1-14(2)9-20(10-15(3)4)18(22)24-13-25-19(23)21(11-16(5)6)12-17(7)8/h14-17H,9-13H2,1-8H3
InChI Key
ZHJPGLVVCSNIEG-UHFFFAOYSA-N
詳細
詳細は、弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
Selected application examples
Lead ionophore II (S,S′-methylenebis(N,N-diisobutyldithiocarbamate) ) was used in the preparation of ion-selective sensors, used for the determination of Zn(II), Cu(II), Cd(II) and Pb(II) in soil samples.[1]
その他情報
Lead ionophore employed in ion-selective polymer membrane electrodes[2]
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15336-BULK:
15336-VAR:
15336-250MG:
15336-50MG:
15336-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simultaneous determination of Zn (II), Cu (II), Cd (II) and Pb (II) in soil samples employing an array of potentiometric sensors and an artificial neural network model.
Wilson D
Electroanalysis, 24 (12), 2249-2256 (2012)
S. Kamata et al.
Analytical Chemistry, 63, 1995-1995 (1991)