Merck
14424
Sigma-Aldrich
塩化亜鉛
purum, dry, ≥98%
別名:
ジクロロ亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnCl2
CAS番号:
分子量:
136.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
蒸気圧
1 mmHg ( 428 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥98%
品質
dry
不純物
≤0.3% total nitrogen (N)
≤1.5% oxide chloride (as ZnO)
mp
293 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14424-6X1KG:
14424-1KG:
14424-50KG-H:
14424-2.5KG:
14424-VAR:
14424-BULK:
14424-200KG:
14424-25KG-H:
14424-6X2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)