Merck
13540
Sigma-Aldrich
ベンジルメルカプタン
purum, ≥99.0% (GC)
別名:
α-トリルメルカプタン, α-トルエンチオール, ベンゼンメタンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2SH
CAS番号:
分子量:
124.20
Beilstein:
605864
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
>4 (vs air)
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
n20/D 1.576
bp
194-195 °C (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1C2=C(C=CC=C2)C(C1C3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=O
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
This product has been replaced by B25401-ALDRICH | Benzyl mercaptan 99%
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13540-RSAMPLE-F:
13540-VAR-F:
13540-100ML-F:
13540-500ML-F:
13540-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Minglu Gao et al.
PLoS pathogens, 16(7), e1008595-e1008595 (2020-07-07)
Sarocladium zeae is a fungal endophyte of maize and can be found co-inhabiting a single seed with Fusarium verticillioides, a major mycotoxigenic food safety threat. S. zeae produces pyrrocidines A and B that inhibit the growth of F. verticillioides and
Theresa K Tiefenbrunn et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 18(5), 970-979 (2009-04-23)
The type 1 repeat domain from thrombospondin has potent antiangiogenic activity and a structurally interesting fold, making it an attractive target for protein engineering. Chemical synthesis is an attractive approach for studying protein domains because it enables the use of
Hai-Chao Zhou et al.
PloS one, 9(10), e107606-e107606 (2014-10-15)
Tannins from the leaves of a medicinal mangrove plant, Ceriops tagal, were purified and fractionated on Sephadex LH-20 columns. 13C nuclear magnetic resonance (13C-NMR), reversed/normal high performance liquid chromatography electrospray ionization mass spectrometry (HPLC-ESI MS) and matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight