認証
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Saybolt colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
アプリケーション
It may be used as a colour standard in spectroscopic methods to test the quality of petroleum products.
特徴および利点
- Traceable to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- Colour values in ASTM D 6045 and D 156 scales of measurement
- 500-mL pack size available with safety data sheet
- 18-months shelf life
- Tamper-evident security packaging
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
134060-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ