Merck
11648
Sigma-Aldrich
無水ホウ砂
anhydrous, ≥98%, granular (dry)
別名:
四ホウ酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2B4O7
CAS番号:
分子量:
201.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
granular (dry)
不純物
≤0.005% heavy metals (as Pb)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI Key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11648-BULK:
11648-25KG:
11648-6X1KG:
11648S-25KG:
11648-1KG:
11648-25KG-H:
11648-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.