Merck
11619
Sigma-Aldrich
メタホウ酸カリウム
≥31% B2O3 basis, ≥42% K2O basis
別名:
ホウ酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KBO2 · ~1.5H2O
CAS番号:
分子量:
81.91 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
組成
B2O3, ≥31%
K2O, ≥42%
不純物
≤0.005% heavy metals (as Pb)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[K+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.K/c2-1-3;/q-1;+1
InChI Key
JVUYWILPYBCNNG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11619-1KG:
11619-50KG:
11619-BULK:
11619-25KG-H:
11619-VAR:
11619-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G P Rosa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 29, 115873-115873 (2020-11-27)
The human skin is constantly exposed to external factors that affect its integrity, UV radiation being one of the main stress factors. The repeated exposure to this radiation leads to increased production of Reactive Oxygen Species (ROS) which activate a
Diana I S P Resende et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(12) (2020-06-21)
Antioxidants have long been used in the cosmetic industry to prevent skin photoaging, which is mediated by oxidative stress, making the search for new antioxidant compounds highly desirable in this field. Naturally occurring xanthones are polyphenolic compounds that can be