Merck
10979
Supelco
ポリビニルアルコール封入剤、NPG(退色防止剤)含有
pH 8.5-8.9
別名:
PVA-NPG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
屈折率
n20/D 1.378
pH
8.5-8.9
密度
1.08 g/mL at 20 °C
適合性
in accordance for application
保管温度
2-8°C
物理的形状
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン、トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン塩酸塩、ポリビニルアルコール22000、グリセロール、および没食子酸プロピルを含む水溶液です
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
10979-100ML:
10979-VAR:
10979-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.