Merck
108308
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-o-toluidine
97%
別名:
2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-aminotoluene, N-Ethyl-2-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4NHC2H5
CAS番号:
分子量:
135.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
97%
colorless
屈折率
n20/D 1.547 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCNc1ccccc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChI Key
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-エチル-o-トルイジン(2-(エチルアミノ)トルエン)は、プロテオミクス研究に使用される染色剤です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
108308-VAR:
108308-100ML:4548173102382
108308-500ML:4548173102399
108308-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ingrid Miller et al.
Proteomics, 6(20), 5385-5408 (2006-09-23)
This review recollects literature data on sensitivity and dynamic range for the most commonly used colorimetric and fluorescent dyes for general protein staining, and summarizes procedures for the most common PTM-specific detection methods. It also compiles some important points to