Merck
104094
Sigma-Aldrich
ピペリジン
ReagentPlus®, 99%
別名:
ヘキサヒドロピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11N
CAS番号:
分子量:
85.15
Beilstein:
102438
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.94 (vs air)
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
23 mmHg ( 20 °C)
23 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
不純物
≤0.5% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI Key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピペリジンはピリジンのニッケル触媒水素化またはテトラヒドロフリルアミンのコバルト触媒水素化分解により調製できますピペリジンは、α,β,γ,δ-テトラヒドロポルフィリニロン(II)およびプロトポルフィリニロン(II)との付加物を生成します。これらの付加物のMossbauerスペクトルについて評価が行われました。ピペリジンはさまざまなアルカロイドの骨格を構成します。ピペリジンの化学反応性について検討が行われました。
アプリケーション
ピペリジンをMCM(Mobil Composition of Matter[モバイル物質組成])-49ゼオライト合成後に保護剤および構造指向剤として使用できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
104094-5ML:
104094-VAR:
104094-100ML:
104094-500ML:
104094-2.5L:
104094-1L:
104094-4X100ML:
104094-200L:
104094-2L:
104094-BULK:
104094-25L:
104094-CH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Rubiralta M, et al.
Piperidine: Structure, Preparation, Reactivity, and Synthetic Applications of Piperidine and its Derivatives, 43, 2-2 (2013)
Cristina Herencias et al.
Bio-protocol, 7(6), e2177-e2177 (2017-03-20)
Bdellovibrio bacteriovorus HD100 is an obligate predator that preys upon a wide variety of Gram negative bacteria. The biphasic growth cycle of Bdellovibrio includes a free-swimming attack phase and an intraperiplasmic growth phase, where the predator replicates its DNA and
Rubiralta M, et al.
Piperidine: Structure, Preparation, Reactivity, and Synthetic Applications of Piperidine and its Derivatives, 43, 3-3 (2013)
Rubiralta M, et al.
Piperidine: Structure, Preparation, Reactivity, and Synthetic Applications of Piperidine and its Derivatives, 43, 14-14 (2013)
Moessbauer spectra of some porphyrin complexes with pyridine, piperidine, and imidazole.
Epstein LM, et al.
Inorganic Chemistry, 6(9), 1720-1724 (1967)