Merck
09928
Sigma-Aldrich
1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
≥98.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15NO4
CAS番号:
分子量:
201.22
Beilstein:
8832105
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder with small lumps
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
white to faintly beige
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-4-6(5-10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)