Merck
09267
Sigma-Aldrich
(R)-3-アミノ-1,2-プロパンジオール
≥98.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H9NO2
CAS番号:
分子量:
91.11
Beilstein:
4290608
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
光学活性
[α]20/D +28±1°, c = 4% in 5 M HCl
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
NC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2/t3-/m1/s1
InChI Key
KQIGMPWTAHJUMN-GSVOUGTGSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
09267-25G:
09267-VAR:
09267-BULK:
09267-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
O Lider et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 92(11), 5037-5041 (1995-05-23)
The activation of T cells by antigens or mitogens leads to the secretion of cytokines and enzymes that shape the inflammatory response. Among these molecular mediators of inflammation is a heparanase enzyme that degrades the heparan sulfate scaffold of the