Merck
08043
Sigma-Aldrich
2-Aminoheptanoic acid
≥97.0% (NT)
別名:
2-Aminoenanthic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO2
CAS番号:
分子量:
145.20
Beilstein:
1722018
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (NT)
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white to faint beige
mp
~280 °C (dec.)
アプリケーション
detection
peptide synthesis
SMILES記法
CCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-2-3-4-5-6(8)7(9)10/h6H,2-5,8H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
RDFMDVXONNIGBC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
08043-VAR:
08043-1G:
08043-5G:
08043-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.