Merck
06965
Sigma-Aldrich
3-アミノ安息香酸tert-ブチル
≥97.0% (NT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO2
CAS番号:
分子量:
193.24
Beilstein:
2717992
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (NT)
形状
powder or crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white to light beige
mp
76-78 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-5-4-6-9(12)7-8/h4-7H,12H2,1-3H3
InChI Key
YGIRNXMYJLWFLH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
オルソゴナル保護した擬ペプチドのプラットホ-ムを構築するためのビルディングブロックです
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06965-5G:
06965-VAR:
06965-BULK:
06965-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P.H. Rasmussen et al.
Tetrahedron Letters, 40, 3511-3511 (1999)