Merck
242977
Sigma-Aldrich
2-アミノ安息香酸エチル
≥99%
別名:
アントラニル酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,100
¥8,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,100
About This Item
化学式:
H2NC6H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
165.19
Beilstein:
878874
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
5.7 (vs air)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.564 (lit.)
bp
129-130 °C/9 mmHg (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
密度
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2,10H2,1H3
InChI Key
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl 2-aminobenzoate (Ethyl anthranilate) is a minor constituent of Burgundy Pinot noir wines and is identified by coupled GC-MS analysis[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
242977-100G:
242977-BULK:
242977-VAR:
242977-500G:
242977-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ethyl anthranilate, ethyl cinnamate, 2, 3-dihydrocinnamate, and methyl anthranilate: four important odorants identified in Pinot noir wines of Burgundy.
Moio L and Etievant PX.
American Journal of Enology and Viticulture, 46(3), 392-398 (1995)
Guoying Sun et al.
Molecular vision, 17, 2191-2196 (2011-08-26)
Pirfenidone (5-methyl-1-phenyl-2-[1H]-pyridone) is a new, broad-spectrum agent that has an inhibition effect on the proliferation, migration, and collagen contraction of human Tenon's fibroblasts, and thus modulating the wound healing process of glaucoma filtering surgical site. This study investigated the pharmacokinetics
Tanya E Rutan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(38), 10053-10066 (2018-09-04)
The effects of two cluster thinning regimes (low and moderate) with Vitis vinifera cv. Pinot noir, in vineyards located in Central Otago, New Zealand, on wine composition, were studied across three consecutive seasons. There were strong correlations between the extent