Merck
06696
Supelco
3-アミノ-9-エチルカルバゾール
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥97.0% (HPLC)
別名:
9-エチルカルバゾール-3-アミン, AEC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N2
CAS番号:
分子量:
210.27
Beilstein:
174969
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
InChI Key
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特異性
3-アミノ-9-エチルカルバゾ-ルは、イムノブロッティングや免疫組織化学的染色法での使用に適したペルオキシダ-ゼ基質です。この基質からは、肉眼で確認できる赤色の不溶物が生じます。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
06696-VAR:
06696-10G:
06696-BULK:
06696-1G-KC:
06696-10X1G:
06696-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jun Han et al.
Analytical chemistry, 85(12), 5965-5973 (2013-05-21)
Sensitive and reliable analysis of sugars and sugar phosphates in tissues and cells is essential for many biological and cell engineering studies. However, the successful analysis of these endogenous compounds in biological samples by liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (LC/ESI-MS)