安全性情報
06455
Supelco
Amberlite IRC86水素型
hydrogen form
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
詳細
weakly acidic
フォーム
beads
パラメーター
120 °C max. temp.
湿度
47-53%
テクニック
LPLC: suitable
損失
~45% loss on drying, 110 °C
Matrix
methacrylic (gel)
マトリックス活性基
carboxylic acid functional group
粒径
19-26 mesh
580-780 μm
使用pH
4-14
キャパシティ
4.1 meq/mL by wetted bed volume
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Weakly acidic cation exchange resin useful for metals removal and dealkalization (high capacity)
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06455-1KG:
06455-VAR:
06455-BULK:
06455-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)