安全性情報
05576
Supelco
三フッ化ホウ素-エタノール
~10% in ethanol (~1.3 M), LiChropur, for GC derivatization
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.22
グレード
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
品質水準
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
濃度
~10% in ethanol (~1.3 M)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.852 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05576-VAR-F:
05576-100ML-F:4548173963075
05576-BULK-F:
05576-10ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)