Merck
05549
Supelco
trans-2,cis-6-Nonadienal
analytical standard
別名:
バイオレットリーフアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,900
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,900
About This Item
化学式:
C2H5CH=CHCH2CH2CH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
138.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥94.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.472-1.480
n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
InChI Key
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
181.4 °F
引火点(℃)
83 °C
適用法令
Jan Code
05549-100MG:
05549-BULK:
05549-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Böttcher et al.
Food chemistry, 169, 492-498 (2014-09-23)
The aim of the present study was to evaluate the off-flavour masking potential of pea dextrin (PD) in emulsions rich in ω-3 and ω-6-fatty acids in comparison with maltodextrin (MD) and 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPBCD). After optimisation of the homogenisation procedure, stable
Laure Saint-Lary et al.
Chemistry & biodiversity, 11(6), 843-860 (2014-06-18)
Absolutes isolated from Viola odorata leaves, valuable materials for the flavor and fragrance industry, were studied. Violets are mainly cultivated in France and Egypt and extracted locally. The absolutes of the two origins showed different olfactory profiles both in top