Merck
04855
Sigma-Aldrich
(S)-2-Oxiranylanisole
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole, (S)-Glycidyl phenyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O2
CAS番号:
分子量:
150.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
SMILES記法
C1O[C@@H]1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2/t9-/m1/s1
InChI Key
FQYUMYWMJTYZTK-SECBINFHSA-N
詳細
The epoxide hydrolase isolated from Bacillus megaterium ECU1001 can preferentially hydrolyze the (R)-enantiomer of racemic phenyl glycidyl ether to yield optically pure (S)-phenyl glycidyl ether.[1]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F
引火点(℃)
71 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04855-BULK-F:
04855-VAR-F:
04855-5G-F:
04855-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biocatalytic preparation of (S)-phenyl glycidyl ether using newly isolated Bacillus megaterium ECU1001.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 13(4), 61-68 (2001)